Monsternemer, StickProof
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5338-0410 5338-1100
312-1176EA 440 EUR
312-1176 300-0117
Monsternemer, StickProof
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Voor monstername van poeders in de farmaceutische industrie. Met de conische inlaat aan het uiteinde kunt u monsters van diverse grootte nemen. StickProof is uit een stuk vervaardigd zonder kanten, groeven of holten, voor een perfecte en eenvoudige reiniging. Het monster kan direct in het monsterzakje worden overgebracht welke met een stevige klem wordt afgesloten. StickProof: lengte 410 mm, boring Ø 25 mm, kamerlengte 120 mm, monsterzakjes: 170×120 mm. StickProof: lengte 410 mm, boring Ø 25 mm, kamerlengte 120 mm, monsterzakjes: 170×120 mm.
  • Vooral de dunne punt kan eenvoudig en diep worden ingebracht
  • Elektrolytisch gepolijst oppervlak
  • Variabele monstergrootte tot 50 ml
  • Roestvrij staal V4A (1.4404) / AISI 316 L
Leveringsinformatie: Compleet met klem en 100 PE-monsterzakjes