Melkpoedermonsternemer, Milky
Leverancier: Bürkle
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Milky
300-0022EA 211 EUR
300-0022
Melkpoedermonsternemer, Milky
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Roestvrijstalen constructie. Ontwikkeld voor monstername melkpoeder. Het monsternameapparaat wordt in zakken of vaten geplaatst en het monster wordt verwijderd met behulp van een lans in de vorm van een halve schelp. Insteekdiepte van 385 mm, totale lengte 480 mm, buitendiameter ongeveer 28 mm.
  • Steriliseerbaar
  • Roestvrij staal V4A (1.4404)/AISI 316 l
Certificaten: Conform EN ISO 707 en IDF (Int. Dairy Federation)