Handboor, QualiRod
Leverancier: BURKLE
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5311-0001 5311-0002
300-0018EA 73.1 EUR
300-0018 300-0140
Handboor, QualiRod
Monsternemers Monsternemers voor vaste stoffen
Conische handboor met scherpe snijkanten en een solide handgreep van roestvrij staal V2A (1.4301)/AISI 304.
  • Steriliseerbaar
Ontworpen om monsters te verwijderen uit zachte, pasta-achtige stoffen (kaas, boter, klei, leem, zeep, was).
Certificaten: ISO 707