Schudapparaat voor microtiterplaten en reageerbuizen, MixMate®
Leverancier: Eppendorf
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
MixMate®
EPPE5353000.510EA 2090 EUR
EPPE5353000.537 EPPE5353000.510
Schudapparaat voor microtiterplaten en reageerbuizen, MixMate®
Schudapparaten Schudapparaten voor microplaten
Innovatieve, flexibele en compacte menger, speciaal ontworpen om kleine volumes in een groot aantal plaat- en buisformaten te mengen. Dankzij de snelle en zeer precies aangestuurde mengbeweging (2DMix-Control) wordt er efficiënt een zeer homogeen mengsel bereikt, wat de reproduceerbaarheid van experimenten ten goede komt. Het veelzijdige tafelmodel MixMate® kan worden gebruikt voor reageerbuizen, PCR-buizen en -strips, PCR-platen met hoge of halfhoge rand en zonder rand, deepwellplaten en microtiterplaten. Ideaal voor het mengen van PCR-preparaten, resuspensie van pellets, ELISA-assays, kwantificering van eiwitten, expressiegen-assays en preparaten waarvoor mengrestricties gelden. MixMate® bevat een geïntegreerde vortexfunctie en een automatische onbalansdetectie.
  • 2DMix Control in combinatie met anti-morstechnologie zorgt voor een optimaal resultaat
  • Voorgeprogrammeerde softkeys voor verschillende soorten buizen
  • Multifunctioneel en flexibel, mengen van buizen en platen, vortexbeweging
  • Toerental en tijd zijn via het digitale display eenvoudig en nauwkeurig in te stellen en op te vragen
  • Continuwerking of timer, in te stellen van 15 s t/m 99,5 u
Mix samples in seconds, fully and reliably. Whether in plates (96 or 384-wells) or reaction tubes, your samples will be optimally processed. With the integrated ergonomic vortex function, the MixMate is your perfect laboratory assistant.
Other functions include 2D Mix-control, anti-spill technology, touch vortexing.
Mixing and vortexing radius: 1,5 mm
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 61010: IP 20
Bestelinformatie: Er zijn diverse buishouders verkrijgbaar als optionele accessoires.