Schudapparaten voor microtiterplaten, Monoshake en Teleshake
Leverancier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50094308 50094320 50095890
442-3161EA 1230 EUR
442-3161 442-0538 HPLT50095890
Schudapparaten voor microtiterplaten, Monoshake en Teleshake
Schudapparaten Schudapparaten voor microplaten
Zeer vlakke microplaatschudders met VARIOMAG-aandrijving, ideaal voor een eenvoudige integratie in robotsystemen. De Monoshake is een direct aangedreven schudapparaat, waarbij het toerental handmatig kan worden aangepast met een knop. De Teleshake is gelijk aan de Monoshake, maar bezit een RS232-interface, zodat het apparaat op afstand kan worden bediend via een regeleenheid en software. Er kunnen maximaal 14 apparaten direct en onafhankelijk van elkaar worden bediend met slechts één RS232-interface. Wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld, keert de schudderplaat door middel van zelfcentrering terug naar de nulpositie.
  • Keuze uit directe bediening of afstandsbediening via regeleenheid en software
  • Richting en soort beweging kunnen snel worden veranderd via de software
  • RS232-interface (behalve Monoshake)
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 32
Bestelinformatie: de Monoshake wordt geleverd met voedingseenheid, de Teleshake wordt geleverd met voedingseenheid, RS232-interfacekabel en software