Schudapparaten, cirkelbeweging, SM 30 A en SM 30 A control, SM 30 C en SM 30 C control
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6101000 6104000 6105000 6100000
444-9115EA 3370 EUR
444-9115 444-9331 444-9332 444-9112
Schudapparaten, cirkelbeweging, SM 30 A en SM 30 A control, SM 30 C en SM 30 C control
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Tafelmodel schudapparaten met cirkelbeweging die geschikt zijn voor continue werking en voor een belasting van max. 30 kg. Model A heeft alleen een cirkelbeweging; bij het veelzijdige model C kan de schudbeweging zonder gebruik van gereedschap worden gewijzigd van een cirkelbeweging in een heen-en-weergaande beweging. De universele bak is geschikt voor max. 11x1000 ml of 15x500 ml kolfklemmen, het Combifix reksysteem is geschikt voor 6x1000 ml of 12x500 ml erlenmeyers. Het assortiment optionele opzetstukken maakt gebruik met een groot aantal verschillende recipiënten mogelijk.
  • De schudbeweging van model C kan worden gewijzigd van een cirkelbeweging in een heen-en-weergaande beweging
  • De SM 30 heeft een analoge regeling; de SM 30 control heeft een digitaal display met een nieuwe programmeerbare besturing met uitgebreide functionaliteit
  • Continugebruik of programmeerbaar
  • Traploze toerentalregeling; kan worden gebruikt bij 5 tot 50 °C (85% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
  • Kan worden gebruikt met verlichte incubatiekap TH 30 bij een omgevingstemperatuur van 5 tot 50 °C met een nauwkeurigheid van ±1% van de ingestelde waarde
Leveringsinformatie: Geleverd met schudplaat en rubbermat, maar zonder universele legplaat of reksysteem; toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.
Opgelet: De universele bak SM is geschikt voor maximaal 117x 10, 64x 25, 63x 50, 49x 100, 23x 250, 15x 500, 11x 1000 of 6x 2000 ml kolven of 5 reageerbuisrekken. De bak biedt plaats aan 10x 100, 6x 250, 4x 500, 4x 1000 of 2x 2000 ml scheitrechters. Neem a.u.b. contact met ons op voor meer informatie of voor andere beschikbare toebehoren.