Schudapparaten, cirkelbeweging, KS 15 A en KS 15 A control
Leverancier: Edmund Bühler GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
6171000 6170000
444-9213EA 2100 EUR
444-9213 444-9212
Schudapparaten, cirkelbeweging, KS 15 A en KS 15 A control
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Schudders met cirkelbeweging die geschikt zijn voor continubedrijf. De universele lade is geschikt voor max. 5×1000 ml of 9×500 ml kolfklemmen en het Combifix-reksysteem biedt plaats aan 4×1000 ml of 6×500 ml erlenmeyers. Het assortiment optionele opzetstukken maakt gebruik met een groot aantal verschillende recipiënten mogelijk.
  • KS 15 beschikt over analoge bediening, KS 15 A control is uitgerust met een digitaal display met een nieuwe programmeerbare bediening met uitgebreide functionaliteit
  • Continugebruik of via timer geregelde werking van 0 tot 120 min (KS 15 A) en continugebruik of programmeerbaar (KS 15 A control)
  • Traploze toerentalregeling
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 50 °C (85% relatieve vochtigheid), in een incubator of koelruimte
  • Kan worden gebruikt met incubatiekap TH 15 (444-9391) bij omgevingstemperatuur van +5 tot 50 °C met een nauwkeurigheid van ±1% van de ingestelde waarde
De universele bak KS is geschikt voor maximaal 68×10, 34×25, 27×50, 24×100, 15×250, 9×500, 5×1000 of 2×2000 ml kolven of 4 reageerbuisrekken. De bak biedt plaats aan 4×100, 3×250, 2×500, 1×1000 of 1×2000 ml scheitrechters.
Bestelinformatie: Geleverd zonder universele lade of reksysteem, accessoires moeten afzonderlijk worden besteld. Raadpleeg vermeldingen voor schudincubatoren voor incubatiekap TH 15 of ga naar onye website voor meer informatie.
Opgelet: ** Optionele reageerbuizenhouders en flessenklemmen moeten afzonderlijk besteld worden. Gelieve contact op te nemen met onze customer service voor meer details.