Schudapparaten, heen- en weergaande beweging, HS 260
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3066600 3066700 3066602 3066603 3066702 3066703
444-2770EA 3070 EUR
444-2770 444-2771 444-2325 444-2326 444-2327 444-2328
Schudapparaten, heen- en weergaande beweging, HS 260
Schudapparaten Schudapparaten met heen-en-weergaande beweging
Compacte en lage schudapparaten met elektronische instelling van toerental en timer. Het model van het type Control beschikt over een analoge RS232-interface en een geïntegreerde eindpuntpositionering voor automatische, robotgestuurde monstername. Alle functies kunnen worden ingesteld en gedocumenteerd met de labworldsoft® software.
  • Continugebruik of werking via timer: model 'basic' van 5 tot 50 min., model 'control' van 0 tot 599 min.
  • Het model 'basic' is uitgerust met LED-display voor instelling van toerental en tijdsduur, het model 'control' is uitgerust met digitaal display voor instelling van toerental, tijdsduur en bedrijfsmodus
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 50 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Informatie over toebehoren: het schudapparaat HS 260 basic/control kan tot 56 flessen van 25 ml, 23 van 50 ml, 23 van 100 ml, 11 van 250 ml of 9 van 500 ml ontvangen.
Bestelinformatie: Geleverd zonder opzetstukken; de nodige toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.