Schudapparaat, heen- en weergaande beweging, HS 501 digital
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2527000 2527003 2527032 25002982 25004433 25004443
444-2701EA 0 EUR
444-2701 444-0508 444-0509 442-1184 442-1190 442-1193
Schudapparaat, heen- en weergaande beweging, HS 501 digital
Schudapparaten Schudapparaten met heen-en-weergaande beweging
Lage laboratoriumschudder met digitaal display en een groot plateau. Ook bij extreme belasting is de continue werking gewaarborgd. Geschikt voor recipiënten die liggend moeten worden geschud zoals scheitrechters. Eén van de mogelijke toepassingen is extractie. Het brede assortiment optionele houders maakt het gebruik van groot aantal verschillende recipiënten mogelijk.
  • Traploze toerentalregeling
  • Continugebruik of via timer geregelde werking van 0 tot 56 min
  • Elektronische toerentalregeling
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 50 °C (80% relatieve vochtigheid), in een incubator of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse IP conform DIN EN 60529: IP 21
Informatie over toebehoren: de schudder HS 501 digital biedt plaats aan maximaal 50 × 25, 48 × 50, 25 × 100, 16 × 250 of 12 × 500 ml kolven.
Bestelinformatie: Geleverd zonder opzetstukken; de nodige toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.