Schudapparaten, cirkelbeweging, KS 260
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2980200 2980300 2980202 2980203 2980302 2980303 2980201 9019203 9019202 9025602 9025603 4278400
444-2772EA 3070 EUR
444-2772 444-2773 444-2321 444-2322 444-2323 444-2324 IKAA2980201 444-0660 444-0659 IKAI9025602 IKAI9025603 444-1303
Schudapparaten, cirkelbeweging, KS 260
Schudapparaten Schudapparaten met cirkelbeweging
Compacte en lage schudapparaten met elektronische instelling van toerental en timer. Het model van het type Control beschikt over een analoge RS232-interface en een geïntegreerde eindpuntpositionering voor automatische, robotgestuurde monstername. Alle functies kunnen worden ingesteld en gedocumenteerd met de labworldsoft® software.
  • Continugebruik of werking via timer: model 'basic' van 5 tot 50 min., model 'control' van 0 tot 599 min.
  • Het model 'basic' is uitgerust met LED-display voor instelling van toerental en tijdsduur, het model 'control' is uitgerust met digitaal display voor instelling van toerental, tijdsduur en bedrijfsmodus
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 50 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21
Informatie over toebehoren: de schudapparaten KS 260 basic/control bieden plaats aan maximaal 56×25, 23×50, 23×100, 11×250 of 9×500 ml-flessen.
Bestelinformatie: Geleverd zonder opzetstukken; de benodigde toebehoren moeten afzonderlijk worden besteld.