VWR®, schudplatformschudders
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-0142EA 1700 EUR
444-0142 444-0143 444-0144 444-0145 444-0146 444-0147
VWR®, schudplatformschudders
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
De schudapparaten met kantelende schudplaat bieden een variabel toerental en een instelbare hellingshoek voor optimale controle over de mengomstandigheden; een rustige golfbeweging is ideaal voor blottingmembranen en gels. Ze houden een constant toerental aan, ongeacht de belasting of spanningsvariaties. Duurzame schudapparaten met een ruime keuze aan modellen met enkele of dubbele roestvrijstalen plateaus.
  • Continu- of timerbedrijf van 1 tot 120 min, met automatische uitschakeling
  • Model met dubbel platform vergroot de monstercapaciteit wanneer de bankruimte beperkt is
  • Kan worden gebruikt bij 4 tot 65 °C (80% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend), in een broedmachine of koelruimte
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 54
Leveringsinformatie: Geleverd met antislip rubberen mat.