Schudincubator, KS 4000 i/ic control
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3510000 3510002 3510003 3510100 3510102 3510103
444-0298EA 7970 EUR
444-0298 444-0299 444-0488 444-0489 444-0490 444-0491
Schudincubator, KS 4000 i/ic control
Schudapparaten Schudincubatoren
Gebruiksvriendelijke schudincubatoren voor toepassingen zonder toezicht in ruimten met temperatuurregeling. De schudapparaten zijn uitgerust met een groot LED-display voor de instelling van het toerental en de tijdsduur. De geïntegreerde PID-temperatuurregelaar maakt het gebruik van twee PT 1000-temperatuursensoren. De schudapparaten hebben een elektronische temperatuur- en toerentalregeling, een verzamelbak met afvoerslang aan de achterzijde van het apparaat. De bedieningselementen hebben een antimicrobiële coating die bacterievorming tegengaat.
  • Digitale instelling en weergave van