VWR®, Orbitale mini-shaker voor incubatie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-0275EA 2410 EUR
444-0275 444-0274 444-7083
VWR®, Orbitale mini-shaker voor incubatie
Schudapparaten Schudincubatoren
Minischudincubatoren met microprocessorregeling zijn ideaal voor bacteriesuspensies, hybridisaties, kleuren en ontkleuren, stofwisselingsonderzoek en celcultuurtoepassingen. De variabele toerentalregeling zorgt voor een constante, uniforme schudwerking. Het toerental kan in stappen van 10 min⁻¹ worden ingesteld tot 500 min⁻¹, en in stappen van 25 min⁻¹ tot 1200 min⁻¹ Voor extra veiligheid versnelt het schudapparaat geleidelijk tot de ingestelde waarde. Het plateau biedt plaats aan maximaal 5 erlenmeyers van 250 ml of 6 recipiënten met een hoogte tot 130 mm.
  • Drie onafhankelijke LED-displays tonen snelheid, temperatuur en tijd
  • Geïntegreerde timer, 1 s tot 160 uur, toont de verstreken tijd of telt af, en maakt automatische uitschakeling en geluidsalarm mogelijk wanneer het programma voltooid is
  • PID-temperatuurregelaar met microprocessor handhaaft een nauwkeurige temperatuur van 5 tot 65 °C, instelbaar in stappen van 1 °C
  • Assortiment verwisselbare opzetstukken
  • Met het deksel van polycarbonaat kunnen monsters worden bekeken, zonder de interne temperatuur te veranderen
Bestelinformatie: Geleverd met geperforeerde bak maar zonder hulpstukken, accessoires moeten apart besteld worden.
Opgelet: Shaker is geschikt voor 1 van de beschreven rekken of 2 microbuisjesrekken (444-0276) of 35×10, 20×25, 12×50, 8×125, 5×250 ml kolven.