VWR® Professional 3500, orbitaal schudapparaat voor incubatie
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
444-7086EA 4320 EUR
444-7086 VWRU12620-948 444-7085 444-7084
VWR® Professional 3500, orbitaal schudapparaat voor incubatie
Schudapparaten Schudincubatoren
Ontworpen voor een verscheidenheid aan schudtoepassingen zoals celculturen, oplosbaarheidsstudies, bacteriële suspensies en algemeen mengen. Platform met grote capaciteit kan tot 15,9 kg dragen. Variabele snelheid, microprocessorbesturing zorgt voor een consistente, uniforme mengactie. Ramping-functie verhoogt langzaam de snelheid tot het instelpunt voor extra veiligheid. Het Accu-drive schudsysteem levert uitzonderlijke snelheidsregeling, nauwkeurigheid, veiligheid en duurzaamheid. Het systeem bewaakt continu de schudsnelheid en handhaaft het instelpunt zelfs bij wisselende belastingen. Weergegeven snelheid is nauwkeurig tot op 1% van de ingestelde snelheid (wanneer de snelheid hoger is dan 100 min⁻¹).
  • Drie afzonderlijke LED-displays tonen het toerental, de temperatuur en de tijdsduur
  • Geïntegreerde timer, van 1 sec tot 160 uur, toont de verstreken tijd of telt af, automatische uitschakeling en akoestisch alarm wanneer het programma is voltooid
  • De PID-temperatuurregelaar met microprocessor houdt nauwkeurig een omgevingstemperatuur van +5 tot +65 °C in stand, instelbaar in stappen van 1 °C. De meest recente instelwaarden blijven beschikbaar, zelfs na uitschakeling van de eenheid. Start opnieuw na stroomonderbreking
  • Opti-Flow geforceerdeventilatiesysteem en drievoudig excentrische aandrijving met borstelloze motor
  • Polycarbonaatdeksel maakt het mogelijk de monsters te observeren zonder dat de binnentemperatuur verandert. Wanneer het deksel wordt geopend, schakelt het schudplateau automatisch uit om de gebruiker te beschermen
De ingebouwde belastingssensor kan een onevenwichtige toestand detecteren en verlaagt min⁻¹ automatisch naar een veilige snelheid om morsen te voorkomen en monsters te beschermen. De krachtige drievoudige excentrische aandrijving en borstelloze motor zijn ontworpen voor continu gebruik en kunnen zware lasten aan. Het morsbestendige ontwerp beschermt interne componenten tegen accidenteel morsen en lekken. Dankzij het verwijderbare ladeontwerp kan de kamer eenvoudig worden gereinigd. Het Opti-Flow geforceerde ventilatiesysteem maakt gebruik van dubbele inductieventilatoren en luchtdeflectoren voor uitzonderlijke temperatuuruniformiteit en stabiliteit. De overtemperatuursensor schakelt de unit uit en activeert een hoorbaar en visueel alarm als de temperatuurlimiet wordt overschreden. In de temperatuurkalibratiemodus kan de gebruiker het apparaat kalibreren met een extern temperatuurapparaat, terwijl de seriële RS232-poort tweerichtingscommunicatie biedt voor datalogging en apparaatbesturing.
Informatie over toebehoren: de schudder biedt plaats aan kolven van 60 × 10, 25 × 25, 13 × 50, 10 × 125, 9(8) × 250, 7(5) × 500, 4(2) × 1000 ml met behulp van roestvrijstalen (PVC) kolfklemmen en mediumflessen van 5 × 500 of 2 × 1000 ml.
Leveringsinformatie: wordt geleverd met losse voedingskabel van 2340 mm en rubberen antislipmat voor het platform. Accessoires moeten apart worden besteld