Vortex schudapparaten, Disruptor-Genie®
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SI-D258 SI-D268 SI-D278 SI-DD78 SI-DD58 SI-DD68
444-0943EA 945 EUR
444-0943 SCIISI-D268 444-0944 444-0946 444-0945 SCIISI-DD68
Vortex schudapparaten, Disruptor-Genie®
Schudapparaten Vortexmengers
Een betaalbaar alternatief voor ultrasone desintegratoren. De toestellen zijn voorzien van een multidirectionele beweging die zorgt voor een snelle, gelijktijdige meng- en vortexwerking. Hierdoor  neemt de desintegratiesnelheid toe. Ideaal voor snelle desintegratie van gistcellen, bacteriën, plantaardig en dierlijk weefsel, resuspenderen van pellets en procedures met glasparels.
  • Timerfunctie: handsfree 0 - 15 min. of continugebruik zonder timerwerking
  • Kan in een koelruimte of broedstoof worden gebruikt
Bestelinformatie: Supplied with quick change standard pop-off cup for use as standard vortex mixer with single test tubes, and universal holder for up to 12×1,5 or 2,0 ml microcentrifuge tubes.