Vortexmengers voor reageerbuizen, Reax top en Reax control
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
541-10000-00 541-11000-00 541-11000-04 541-10000-11 541-10000-02 541-11000-02
444-1380EA 389 EUR
444-1380 444-1381 444-0099 444-0098 444-1469 444-1470
Vortexmengers voor reageerbuizen, Reax top en Reax control
Schudapparaten Vortexmengers
Gebruiksvriendelijke vortexmengers; de vortexwerking wordt gestart door gewoon op de houder of het platform te drukken. De Reax top heeft een analoge schaal voor traploos regelbare toerentallen; de Reax control heeft een elektronische toerentalregeling. De zware behuizing voorkomt spatten, terwijl de ronde noppen onder de voeten zorgen dat het schudapparaat veilig op zijn plaats blijft en niet over het werkblad kan bewegen.
  • Optie voor continue of automatische bedrijfsmodus
  • Voorzien van analoge draaiknop voor traploze toerentalinstelling
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (85% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 22
Bestelinformatie: wordt geleverd met plaat voor reageerbuisjes met een diameter van 20 mm. Een groot platform voor kolven van maximaal 50 ml is afzonderlijk verkrijgbaar (444-1398).