Vortex schudapparaten, MS 3
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3319000 3617000
444-2541EA 1010 EUR
444-2541 444-2544
Vortex schudapparaten, MS 3
Schudapparaten Vortexmengers
Compacte universele schudders voor mengtoepassingen met alle kleine recipiënten en microtiterplaten. Deze mengers beschikken over twee bedrijfsmodi.
  • Continugebruik of werking via touch-modus met standaardopzetstukken, MS 3 digital beschikt over timermodus
  • Detectie van opzetstuk
  • MS 3 digital heeft een timer met aftelfunctie, bereik van 1 s tot 999 min
Modus A: veilige werking met detectie van opzetstuk, het maximumtoerental van 3000 min⁻¹ is uitsluitend mogelijk bij gebruik van het standaardopzetstuk in de touch-modus. Bij gebruik van andere opzetstukken wordt het toerental begrensd tot 1300 min⁻¹.
Modus B: werking zonder detectie van opzetstuk, het maximumtoerental van 3000 min⁻¹ is mogelijk bij gebruik van alle opzetstukken. De mengers hebben een robuuste behuizing van gegoten zink en blijven bij elk toerental stabiel.
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21.
Leveringsinformatie: MS 3 basic wordt geleverd met standaardopzetstuk voor reageerbuizen of kleine recipiënten tot 50 mm, universeel opzetstuk voor diverse inserts van schuim, insert voor enkelhandig gebruik in combinatie met universeel opzetstuk. MS 3 digital wordt geleverd met bovengenoemd pakket, plus opzetstuk voor microtiterplaten en insert voor reageerbuizen met 6 uitsparingen van Ø 12 mm.