VWR®, Toebehoren voor analoge, digitale en pulserende vortexschudders van
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
444-7047EA 374 EUR
444-7047 444-7048 444-7049 444-7050 444-7051 444-7052 444-7053 444-7058 444-7059 444-7060 444-0208 444-0209 444-0210 444-0211 444-0212 444-0213 444-0214 444-0215 444-0216 444-0217 444-0218 444-0219
VWR®, Toebehoren voor analoge, digitale en pulserende vortexschudders van
Schudapparaten Vortexmengers
Buishouderset (444-7047) bestaat uit:
  • Plaats houder
  • Buishouder voor 10 buisjes van Ø 9 mm, 8 buisjes van Ø 13 mm
  • Buishouder voor 8 buisjes van Ø 14 mm, 8 buisjes van Ø 19 mm
  • Buishouder voor 8 buisjes van Ø 25/29 mm, 5 buisjes van Ø 20 mm
  • Twee scheepsharnassen (bijvoorbeeld Erlenmeyer)
  • Schuiminleg zonder gaten
Hulpstuk en schuimrubberen inzetstukken voor microplaten (444-0210):
Set van twee schuimrubberen inzetstukken voor microplaten (444-0219) en een inzetstukhouder (444-7048)
Inzetstukhouder en schuimrubberen inzetstukken voor microbuisjes (444-0209):
Set van twee schuiminzetstukken voor microbuisjes (444-0218) en 1 inleghouder (444-7048)
Enkelvoudige buishouder (444-0217):
Past op alle vortex shakers en houdt buizen van 64 tot 114 mm lengte, minimaal Ø 19 mm. Handsfree mixen. Eenvoudige montage, geen gereedschap nodig. Geschikt voor centrifugebuisjes van 15 of 50 ml.
Ampullenbuisadapters (444-0212 en 444-0213)
Kleminrichtingen voor maximaal vier vials of buisjes. Twee formaten beschikbaar:
Voor vials/buisjes 15 tot 17 mm Ø
Voor vials/buisjes 10 tot 17 mm Ø
Opgelet: * Alleen worden gebruikt met wisselplaathouder 444-7048
** Alleen te gebruiken met buishouder 444-0217