Rotatieschudder, Roto-Shake Genie®
Leverancier: SCIENTIFIC INDUSTRIES ELMIS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SI-1102 SI-1104 SI-1100 SI-1103
444-9150EA 1850 EUR
444-9150 444-9185 SCIISI-1100 444-0062
Rotatieschudder, Roto-Shake Genie®
Schudapparaten Roterende/schommelende schudapparaten
Eén compacte, duurzame eenheid die is ontworpen voor schudden met een rotatie-, kantel- en 3D-cirkelbeweging om membraangebaseerde vlekanalysen/-uitwassingen volledig en gelijkmatig in te weken. Biedt ruimte aan maximaal twee plastic zakken van 153×153 mm per kant, een 305×305 mm antislip metalen kantelbak voor conventionele kantel-/schudprocedures of maximaal vier metalen klemplaten per kant om buisjes van gelijke of verschillende grootte te plaatsen voor diverse mengbewegingen. Er zijn uitbreidingskits voor een grotere capaciteit en andere containers verkrijgbaar. Het plateau kan eenvoudigMore Product Information
Order Now
Specificaties
Model Roto-Shake Genie Roto-Shake Genie
Environmentally Preferable
Schudbeweging Kantel-, rotatie- en 3D-cirkelbeweging Rocking, rotating and 3-D orbital
Speed rotating 5 - 35 min⁻¹ 5 - 35 min⁻¹
Speed rocking 10 - 70 cycles/min 10 - 70 cycles/min
Hoek ±10° horizontaal ±10° from horizontal
W×D×H 508×252×267 mm 508×252×267 mm
Weight 11,8 kg 11,8 kg
Max. belasting 4,5 kg 4,5 kg