Vortex centrifuge/schudapparaatcombinaties, PCV-2400 / PCV-6000
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PCV-2400 PCV-6000
444-0336EA 521 EUR
444-0336 GRANPCV-6000
Vortex centrifuge/schudapparaatcombinaties, PCV-2400 / PCV-6000
Centrifuge Microcentrifuges
De Combi-spin (PCV-2400) en Multi-spin (PCV-6000) bieden een eenvoudige en effectieve oplossing voor de cyclus centrifugeren-mengen-centrifugeren in microbuisjes van 0,5 ; 1,5 en 2,0 ml en op reageerstrookjes van 0,2 ml. De apparaten kunnen ook worden gebruikt voor afzonderlijke mengtoepassingen door centrifugeren en vortexbewegingen. Alle drie de modellen ondersteunen de monstervoorbereiding voor een groot aantal procedures, waaronder PCR, gel-elektroforese en restrictie-enzymen.
Combi-spin™ is geschikt voor het mengen van een afzonderlijk buisje bij het centrifugeren van meerdere buisjes.
- Combinatie van centrifuge en vortexmenger met vast toerental
- Continugebruik of kort centrifugeren
Multi-spin™ is geschikt voor opeenvolgende centrifugeer- en mengfasen voor meerdere buisjes.
- Toerental voor mengen op vortexapparaat instelbaar op drie niveaus: zacht, gemiddeld, hard; mengen met timerregeling: 1 tot 20 s
- Opeenvolgende centrifugeer- en mengfasen kunnen worden gekoppeld en de cyclus kan maximaal 999 keer worden herhaald
- Kan worden gebruikt bij 4 tot 40 °C
Bestelinformatie: Geleverd met twee verwisselbare rotoren: voor 12 microbuisjes van 1,5/2,0 ml en voor 12 microbuisjes van 0,5 ml plus 12 microbuisjes van 0,2 ml. E×tra rotoren met uiteenlopende configuraties zijn eveneens leverbaar, deze moeten afzonderlijk worden besteld.