Fluorescentiespectrofotometer met pc-besturing, F-2710
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
634-0762EA 17320 EUR
634-0762
Fluorescentiespectrofotometer met pc-besturing, F-2710
Spectroscopic Instruments Fluorescentiespectrofotometers
De F-2710 is een instapmodel, maar biedt toch optimale prestaties, bruikbaarheid en vooral een zeer hoge gevoeligheid.
  • Uitstekende gevoeligheid, signaal-ruis (S/N)
  • 3D-meting voor onderzoek van de relatie tussen excitatie- en emissiegolflengten
  • Nauwkeurige nulpuntcorrectie voor betrouwbare meting van zwakke fluorescentie
Voor toepassingen variërend van opleidingslaboratoria tot biotechnologie en materiaalresearch.
Bestelinformatie: Een pc is vereist, maar niet meegeleverd. Vraag een deskundige van Avantor voor de vereiste PC-specificaties.