Spectrofotometers UV/Vis, U-2900 en U-2910
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
634-0718EA 10180 EUR
634-0718 634-0719
Spectrofotometers UV/Vis, U-2900 en U-2910
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
  • Hoge resolutie voldoet aan de Europese pharmacopee
  • Stabiele optiek en stigmatisch, concaaf diffractierooster voor trillingsvrije metingen
  • Scannen over het hele bereik met instelbare scansnelheid
De U-2900 is ontworpen voor rechtstreekse gegevensinvoer en aflezing van het resultaat door de gebruiker. Het apparaat kan extern worden bediend via een pc met het (optionele) programma UV Solutions. De U-2910 is alleen geschikt voor pc-besturing.
The U-2910 is designed for PC control only.
** De U2910 biedt dezelfde functies via pc besturing