Magnetische roerder met verwarmplaat, RH basic 2 IKAMAG®
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
IKAMAG®
442-0174EA 480 EUR
IKAA3339005 442-0174 IKAA3339000 442-0175 IKAA3339002
Magnetische roerder met verwarmplaat, RH basic 2 IKAMAG®
Roerders Magnetische roerders met verwarmingsplaat
Magnetische roerders met roestvrijstalen verwarmingsplaat.
  • Vast veiligheidscircuit (400 °C)
  • Roermotor met 'soft-start'
  • Kan worden gebruikt bij 5 tot 40 °C (80% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN/EN 60529: IP 21