Elektronische contactthermometers, ETS-D5/ ETS-D6
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3378000 3378100
620-8108EA 480 EUR
620-8108 620-8109
Elektronische contactthermometers, ETS-D5/ ETS-D6
Thermometers Digitale thermometers
Zorgt voor een perfecte temperatuurbeheersing zonder overschrijding van de ingestelde temperatuur, zelfs in het geval van snelle verwarming. Met geoptimaliseerde PID-regeling en Reset-functie. Geschikt voor gebruik bij alle magnetische roerders met een contactthermometer-bus volgens DIN 12878, klasse 2 (bijvoorbeeld IKA®, Heidolph en Corning met adapter AD-C1).
  • Drie bedrijfsmodi garanderen een optimale aanpassing aan de werkmethode
  • Bedrijfsmodus A: geschikt om te werken met verschillende parameters (van −50 tot +450 °C). Instelbare veiligheidstemperatuur
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model ETS-D5 ETS-D6
Environmentally Preferable
Temperatuurbereik −50...+450 °C −50...+450 °C
Temperatuurresolutie 0,1 K 0,01 K
Temperatuurnauwkeurigheid ±0,2 K* ±0,05 K*
pH - bereik
pH - resolutie ±0,01
pH - nauwkeurigheid ±0,1
pH - aansluiting BNC
Beschermingsklasse IP 54 IP 54
b×d×h 82×22×83 mm 96×45×98 mm
Gewicht 0,2 kg 0,2 kg