VWR® VS-CV, Magnetische Roerders
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
442-0550EA 561 EUR
442-0550 442-0551 442-0556 442-0557 442-0562 442-0563
VWR® VS-CV, Magnetische Roerders
Roerders Magnetische roerders
Compacte roerders met een chemisch bestendige keramische top. Het verhoogde bedieningspaneel minimaliseert het contact met gemorst materiaal. Compleet met fitting voor retortstaaf.
  • Krachtige motor
  • Sterke magnetische hechting voorkomt ontkoppeling van de roerstaaf
  • De microprocessorbesturing stuurt feedback naar de motor om een constante snelheid te behouden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificaten: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 21