VWR®, Magnetische Roerder, Lab Disc
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
442-0883EA 317 EUR
442-0883
VWR®, Magnetische Roerder, Lab Disc
Roerders Magnetische roerders
Extreem platte, compacte magneetroerder zonder bewegende delen. Draait de draairichting elke 30 seconden om, voor een optimale menging.
  • Selecteerbare omkeerbare draairichting
  • Slijtagevrije aandrijving
  • Opzetplaat en behuizing gemaakt van chemisch bestendige materialen
  • Antislip, veilige stand
Certificaten: IP-beschermingsklasse volgens DIN EN 60529: IP 65
Leveringsinformatie: Geleverd met twee bekers (150 ml) en drie magnetische roerstaven (10 mm, 20 mm, 30 mm).