Magnetische roerders, met meerdere roerplaatsen, met afstandsbediening
Leverancier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50088111 50088091 50088077 50088078 50088070 50088030 50088034 50088036 50088025 50088009 50088011 50088027 50088031 50088074
442-3323EA 2730 EUR
442-3323 442-3371 442-3372 442-3373 442-3324 442-3381 442-3382 442-3383 442-3222 442-3392 442-3393 442-3111 442-3112 442-3113
Magnetische roerders, met meerdere roerplaatsen, met afstandsbediening
Roerders Magnetische roerders, meerdere posities
Compacte magnetische roerders met VARIOMAG-aandrijving, hermetisch afgedicht, in bestendige roestvrijstalen behuizing (behalve MINI roerders van kunststof) en is daardoor ideaal voor directe toepassing in waterbaden. MINI roerders zijn dankzij hun afmetingen ideaal voor integratie in analytische instrumenten, cuvettenhouders en fotometers,. Deze kunststof roerders zijn echter niet ontworpen voor directe toepassing in waterbaden. De roerders beschikken over maximaal 60 roerplaatsen. TELEMODUL 20 C heeft vier instelbare roervermogens (25, 50, 75 en 100%) en de mogelijkheid om drie programma's op te slaan. TELEMODUL 40 C heeft tien instelbare roervermogens van 10 tot 100% en een RS232-interface.
  • Afstandsbediening via afzonderlijke regeleenheid
  • Kan worden gebruikt bij -10 tot +56 °C (100% relatieve vochtigheid) in een broedstoof of koelruimte* met TELEMODUL 40 C-regeleenheid
  • Dompelbare roerders (behalve MINI) zijn ideaal voor directe toepassing in waterbaden tot 50 °C (MICRO roerders tot +95 °C)
  • Inclusief TELEMODUL regeleenheid met 7 W (standaard), TELEMODUL 20 C met 20 W of TELEMODUL 40 C met 40 W
  • De optionele verdelerkast (tafelmodel) maakt gelijktijdige regeling van meerdere roerders mogelijk met gelijk toerental en identieke bedrijfsomstandigheden
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 68
* MICRO 20 kan worden gebruikt bij -10 tot +120 °C (in droge lucht)
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 68
Leveringsinformatie: geleverd met de afgebeelde regeleenheden.
Opgelet: * MICRO 20 kan worden gebruikt bij -10 tot +120 °C (in droge lucht)