Magnetische roerder, Variomag Maxi Direct
Leverancier: THERMO H + P LABORTECHNIK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
50094713 50119115
442-3132EA 792 EUR
442-3132 HPLT50119115
Magnetische roerder, Variomag Maxi Direct
Roerders Magnetische roerders
Magnetische roerder met vooraf selecteerbare vermogensinstellingen voor optimalisatie van de roerefficiëntie, voor verschillende vloeistofvolumes en voor minimale warmteafgifte.
  • Compact, duurzaam ontwerp
  • Slijtagevrij en onderhoudsvrij (aangezien eenheden geen bewegende delen zoals motoren, riemen of mechanische lagers bevatten)
  • Veilige, lage bedrijfsspanning; automatisch opstarten voor veilige roerversnelling
  • Geheugenfunctie voor het opslaan van de meest recent gebruikte instellingen, zelfs wanneer de stekker van het apparaat gedurende lange tijd uit het stopcontact is
  • Geschikt voor zeer viskeuze media
Cimarec™ i Telemodul controller provides stirring power for small to medium volumes of low-viscosity fluids.
Controller are recommended for single point stirring up to 250 ml. Temperature range: 0 to 40 °C at 80% RH.
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 0050: IP 4