Roerders
Leverancier: KARTELL
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
428 430 431 432
442-4100EA 33.6 EUR
442-4100 441-9511 442-4120 442-2121
Roerders
Roerders Roergereedschap
De bladen zijn gemaakt uit PP en zijn bevestigd aan een stalen staaf met PP-coating.
  • Autoclaveerbaar
  • Chemisch inert