Turbineroerders
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
2332900 2333000 2333100
441-2921EA 248 EUR
441-2921 441-2922 441-2923
Turbineroerders
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal. Verplaatst het te mengen materiaal vanaf de bovenzijde. Minimale afschuifkrachten.
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen met middelhoge tot hoge toerentallen
  • Creëren van een axiale stroming