Roerstaven met beweegbare bladen
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0756900 1132700
441-2961EA 207 EUR
441-2961 441-2962
Roerstaven met beweegbare bladen
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal. 2 bladen die opengaan bij toename van het toerental.
  • Voor het roeren in ronde recipiënten met smalle hals
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen met middelhoge tot hoge toerentallen
  • Creëren van een axiale stroming