Roerstaven met dissolutieschijf
Leverancier: IKA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0513500 2387900 2746700
441-2951EA 326 EUR
441-2951 441-2953 441-2954
Roerstaven met dissolutieschijf
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal. Verplaatsen het te mengen materiaal vanaf de boven- en de onderzijde. Grote turbulentie en grote afschuifkrachten.
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen aan middelhoge tot hoge snelheden
  • Creëren een radiale stroming
  • Keuze uit drie roerstaaf formaten
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable