Schroefbladroerders
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
509-30000-00 509-31000-00 509-32000-00 509-33000-00 509-39000-10
441-1229EA 116 EUR
441-1229 441-1230 441-1231 441-1232 HEID509-39000-10
Schroefbladroerders
Roerders Roergereedschap
Vervaardigd uit roestvrij staal.
  • Voor suspensies en homogenisering
  • Ideaal voor het roeren van vloeistoffen met middelhoge tot hoge viscositeit
  • Creëren van een axiale stroming