TLC/HPTLC-platensnijder, smartCut
Leverancier: CAMAG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
022.4300 115.4305
552-0077EA 928 EUR
552-0077 552-0349
TLC/HPTLC-platensnijder, smartCut
Snijders
Ideaal instrument voor het nauwkeurig snijden van TLC-/HPTLC-platen die vaak worden gebruikt bij methodeontwikkeling en vooraf testen. De smartCut kan door een glasplaat van max. 3 mm dikte snijden zonder de gevoelige laag te beschadigen.
  • Snijdt platen makkelijk en nauwkeurig
  • Gebruiksvriendelijk; de benodigde afmeting kan rechtstreeks van de schaal worden afgelezen
  • Bespaart op materiaalkosten door elimineren van foute sneden