PCR-toestellen, Mastercycler® ep
Leverancier: EPPENDORF
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
5345000.013 5340000.015 5341000.043 5341000.540 5344000.044 5344000.540 5349810.001
732-0124EA 0 EUR
732-0124 732-0410 732-0909 732-0411 732-0915 732-0413 EPPE5349810.001
PCR-toestellen, Mastercycler® ep
PCR-toestellen
De Mastercycler® ep familie van PCR-toestellen worden gekenmerkt door hun thermoblokken met extreem hoge verwarm- en koelsnelheden en een uniek verwarmd deksel (ESP - Electronic Sample Protection) die het voorverwarmen van monsters voorkomt en het ongericht gloeien minimaliseert. De gradiëntoptie van elk Mastercycler® ep systeem is uitgerust met SteadySlope® technologie om ervoor te zorgen dat de verwarm- en koelsnelheden identiek zijn bij zowel gradiënt als normale bediening. Programmeren met het bedieningspaneel is eenvoudig en intuïtief, hierdoor kunnen beginnende gebruikers snel en veilig van start gaan.
  • Bedieningspaneel of aangestuurd door PC-software
  • ESP verwarmd deksel
  • Beschikbaar met handmatig of gemotoriseerd deksel
  • Plaatsbesparend met schuifdeksel en geen ventilatieopeningen aan de zijkanten nodig
  • SteadySlope® technologie zorgt voor een identieke temperatuurregeling in zowel optimalisatie- en routine-experimenten en ook voor een betrouwbare overdracht van de optimalisatieresultaten naar de routinetoepassing
Voor integratie in volledige automatische omgevingen zijn de Mastercycler® ep modellen ook beschikbaar met een optioneel gemotoriseerd deksel. Voor extra snelheid heeft de Mastercycler® ep gradient S een door het apparaat aangedreven Hot Start. De Mastercycler® ep modellen kunnen gebruikt worden in verschillende configuraties en ze kunnen aangepast worden aan de vereisten en grootte van het laboratorium. Ze kunnen gebruikt worden als een universeel, autonoom apparaat met bedieningspaneel; als een 'mini-satelliet'-systeem bestaande uit een bedieningspaneel en maximaal 5 Mastercycler ep modellen; als een PC-ondersteund, GLP-conform PCR-toestel; als een PC-bestuurd Mastercycler ep netwerk; of als eenheden met hoge doorloopsnelheid met gemotoriseerde deksel voor integratie in automatische systemen.
Temperatuurregeling bereik van het blok: 4 tot 99 °C
Interfaces: Centronics®, RS232, bedieningspaneel, CAN-in/CAN-uit
* Een bedieningspaneel of epCycleManager software is vereist voor werking; CAN-Bus aansluitkabels zijn vereist om de toestellen in een netwerk op te nemen.
Informatie over toebehoren: The in situ adapter can be used to convert the Mastercycler® or Mastercycler® gradient to an in situ device. Supplied with transparent covering hood.