Voedselthermometer, testo 105
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0563.1051 0563.1054
620-0172EA 112 EUR
620-0172 620-2604
Voedselthermometer, testo 105
Thermometers Digitale thermometers
Deze robuuste voedselthermometer met uitwisselbare meettips is geschikt voor controlemetingen in de voedingsindustrie, zoals in slachthuizen, gekoelde opslagruimten en tijdens transport.
  • Instelbare grenswaarden
  • Optisch of akoestisch alarm
  • Ingebouwde displayverlichting
Interchangeable NTC probe (100 mm).
b×d×h: 145×38×195 mm
Gewicht: 139 g
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een standaard meettip en batterij. Losse sondes zijn op verzoek leverbaar.