Voedselthermometer HACCP, testo 106
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0563.1063 0560.1063
620-2358EA 63 EUR
620-2358 620-3055
Voedselthermometer HACCP, testo 106
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometer is uitgerust met een dunne en robuuste meettip die uitstekend geschikt is voor snelle temperatuurmetingen en voedselinspecties in hotels, grote keukens en supermarkten. Dankzij de speciale voedselsonde is het insteekpunt vrijwel onzichtbaar.
  • Grenswaarde handmatig instelbaar door de gebruiker
  • Akoestisch en optisch alarm bij overschrijding van grenswaarden
  • Automatische herkenning van de eindwaarde: „HOLD“-functie
Sonde (Lר: 55×3 mm)
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met een beschermhoes voor de sonde en een 3V-knoopcelbatterij.