Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, TFN 520- en 530
Leverancier: EBRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1340-5520 1340-5522
620-1460EA 209 EUR
620-1460 620-1390
Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, TFN 520- en 530
Thermometers Digitale thermometers
Deze thermometers kunnen worden gebruikt voor temperatuurmeting in airconditioning- en ventilatiesystemen, lucht en gassen, en vloeistoffen, en voor het meten van de oppervlaktetemperatuur, temperatuurmeting van apparatuur voor spuitgietprocessen en kunststof materialen.
  • Weergave van minimum-/maximumwaarden
  • SMP-, Lemo- of Ex-bestendige aansluitingen
  • „HOLD“-functie
  • Automatische uitschakeling
  • Reactietijden (t99) van drie seconden (620-1461)
Externe thermokoppelsondes van type K, J, T, E.
Conformiteit met IP 52 (standaard versies), IP 40 (SMP-versies).
Weight: 90 g
Standard version IP 52, SMP versions IP 40.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met fabriekscertificaat van driepunts kalibratie, een batterij met een oplaadindicator, zonder sonde.