VWR® Traceable®, Digitale Thermometer op Volledige Schaal
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-2006EA 230 EUR
620-2006
VWR® Traceable®, Digitale Thermometer op Volledige Schaal
Thermometers Digitale thermometers
Waterbestendig ontwerp voor gebruik in de slechtste omgevingen van een laboratorium of fabriek. De thermometerbehuizing kan vuil, stof, dampen en water tegenhouden. Een snel reagerende microprocessor werkt het display twee keer per seconde bij.
  • De extra grote cijfers (16 mm) zijn leesbaar vanaf een afstand van 2 meter
  • Minimum- en maximumwaarden kunnen op elk gewenst moment worden vastgelegd
  • Alarm in stappen van 1,0 °C boven of onder instelpunten
  • Timer van 23 uur 59 minuten tot 1 minuut
  • 'HOLD'-knop
Type - K sonde en kabel (Lר: 1200×1,5 mm).
Traceable to NIST.
Certificaten: Traceerbaar naar NIST. Conform ISO/IEC 17025, ANSI/NCSL Z540-1 en 9001.
Leveringsinformatie: Wordt geleverd met beschermkoffer met een uitklapbare standaard, Traceable-certificaat van kalibratie, drie AAA-batterijen en sonde met snelle reactietijd (620-2012).
Opgelet: De standaard meegeleverde sonde heeft een temperatuurbereik van −40 tot +250 °C.