Nauwkeurige digitale thermometer, testo 926
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0560.9261
620-1205EA 0 EUR
620-1205
Nauwkeurige digitale thermometer, testo 926
Thermometers Digitale thermometers
The testo 926 TE type T digital temperature meter provides you with a quick, reliable and discreet means of checking the core temperature of food in commercial kitchens, catering and other commercial and industrial environments.
  • Connectiviteit voor een bevestigbare en een draadloze sensor
  • Breed scala aan optionele sensoren om aan uw individuele behoeften te voldoen
  • Door de gebruiker gedefinieerde drempels – hoorbare alarmmeldingen wanneer de drempel wordt overschreden
  • Min/max-waarden worden automatisch opgeslagen
  • TopSafe-beschermhoes beschermt de
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model 926
Aantal kanalen 1
Environmentally Preferable
Bedrijfstemperatuur −20...50 °C
Type accu's 9 V block battery
Gebruiksduur accu's 200 h (connected probe, backlight off); 45 h (radio mode, backlight off); 68 h (connected probe, backlight always on); 33 h (radio mode, backlight always on)
Beschermingsklasse IP 65
Behuizing ABS