Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, testo 735
Leverancier: Testo
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0560.7351 0563.7352
620-1242EA 396 EUR
620-1242 620-1206
Uiterst nauwkeurige digitale thermometers, testo 735
Thermometers Digitale thermometers
Deze digitale thermometers bieden een sondeaansluiting voor zeer nauwkeurige PT100-sondes en twee aansluitingen voor snel werkende thermokoppelsondes. Meetwaarden van maximaal drie extra temperatuursondes kunnen worden weergegeven. De gegevens worden vastgelegd in het instrument en kunnen worden geanalyseerd door grafieken en tabellen.
  • Pc-software voor het opslaan, analyseren en documenteren van gegevens meegeleverd
  • Weergeven, opslaan en afdrukken van Delta T, minimum-, maximum- en gemiddelde waarden
  • Sonde: PT100 + 2 TC-aansluitingen + optionele radiografische sondes
Wireless data memory up to 10000 values (testo 735-2).
W×D×H: 220×74×46 mm
Weight: 428 g
Leveringsinformatie: wordt geleverd met akoestisch alarm, software en een USB-kabel voor gegevensoverdracht, een batterij en een kalibratieprotocol. Sondes moeten apart worden besteld.