VWR®, Digitale Stopwatch
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
609-0139EA 60.9 EUR
609-0139
VWR®, Digitale Stopwatch
Timers Digitale stopwatches
Deze elektronische stopwatch bevat een kalender en een klok.
  • 1/100 seconde chronograaf
  • Alarmfunctie
  • Geheugenfunctie (slaat één rondetijd op)
Certificaten: Getest en gekalibreerd in een drievoudig geaccrediteerd/geregistreerd ISO/IEC 17025:2005, A2LA geaccrediteerd laboratorium (Cert #2448.01), tegen apparatuur waarvan de kalibratie herleidbaar is tot NIST.
Leveringsinformatie: Geleverd met één CR2032-batterij, kalibratiecertificaat, individueel serienummer en meertalige (Engels, Frans, Duits, Italiaans, Portugees en Spaans) instructies.