Draagbare fotometers, pHotoFlex®
Leverancier: WTW
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2350 EUR
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Draagbare fotometers, pHotoFlex®
Spectrofotometers en fotometers UV/Vis spectrofotometers
Draagbare fotometers geschikt voor een breed gamma aan fotometrie-, turbiditeits- en pH-toepassingen op het gebied van milieumonitoring, waterbehandeling, wijn- en drankenindustrie en procebeheersing.
  • Gebruiksinstructies via beeldscherm voor een eenvoudige bediening zonder gebruiksaanwijzing
  • Geïntegreerde pH-meting met automatische temperatuurcompensatie (behalve STD-model)
  • Batterijvoeding met vier AA-batterijen voor ongeveer 3000 metingen
Een LabStation dat de pHotoFlex- of pHotoFlex Turb-instrumenten omzet in een klein laboratoriuminstrument,More Product Information
Order Now
Specificaties
Model pHotoFlex® pHotoFlex® Turb pHotoFlex® pHotoFlex® Turb pHotoFlex® STD pHotoFlex®
Environmentally Preferable
Aflezing Achtergrondverlichting met automatische uitschakeling Display met achtergrondverlichting met automatische uitschakeling Achtergrondverlichting met automatische uitschakeling Display met achtergrondverlichting met automatische uitschakeling Achtergrondverlichting met automatische uitschakeling Backlit with automatic switch off
Aantal methoden 120 en optie voor 100 door de gebruiker gedefinieerde programma's 120 met 100 door de gebruiker opgegeven programma's 120 en optie voor 100 door de gebruiker gedefinieerde programma's 120 met 100 door de gebruiker opgegeven programma's 160 met 10 door de gebruiker gedefinieerde programma's More than 180 programs for standard parameters
Nauwkeurigheid absorptie 0.005 A
Fotometrische nauwkeurigheid ±2 nm ±2 nm ±2 nm ±2 nm
Fotometrische reproduceerbaarheid 0,005 A 0.005 A 0,005 A 0.005 A 0,005 A
Golflengte 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 nm 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 nm 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm 436, 517, 557, 594, 610, 690 nm
Golflengten 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860 436, 517, 557, 594, 610, 690 436, 517, 557, 594, 610, 690, 860
Nauwkeurigheid golflengte ±0,01 nm ±2 nm ±0,01 nm ±2 nm ±2 nm ±2 nm
Cellen 16 mm variabele hoogte (en 28 mm door middel van een vaste adapter) 16 mm variable height (and 28 mm by means of a fixed adapter) 16 mm variabele hoogte (en 28 mm door middel van een vaste adapter) 16 mm variable height (and 28 mm by means of a fixed adapter) 16 mm variabele hoogte (en 28 mm door middel van een vaste adapter) 16 mm variable height (and 28 mm by means of a fixed adapter)
Geheugen - capaciteit (sets) 1000 1000 1000 1000 100 100
Interfaces RS232, USB via adapter (optioneel) RS232, USB via adapter (optioneel) RS232, USB via adapter (optioneel) RS232, USB via adapter (optioneel) RS232, USB via adapter (optioneel) RS232, USB via adapter (optional)
Lichtbron LED LED LED LED LED LED