Ultrasoonbaden, Elmasonic S-serie
Leverancier: Elma
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Elmasonic
142-0035EA 2260 EUR
142-0035 142-0156 142-2258 142-0036 142-2257 142-0157 142-0015 142-0158 142-2259 142-0016 142-0159 142-0017 142-0018 142-0019 142-2261 142-2260 142-0160 142-2262 142-0122 142-0003 142-0005 142-0007 142-0008 142-0009 142-0150 142-0032 142-2256 142-0033 142-0034
Ultrasoonbaden, Elmasonic S-serie
Ultrasoonbaden
Deze ultrasone eenheden beschikken over de nieuwe schakelbare Sweep-functie. Deze functie garandeert een homogene verdeling van het geluidsveld door middel van een continue verschuiving van de geluidsdrukmaxima. De Degas-functie van deze eenheden zorgt voor een snelle en effectieve ontgassing van de reinigingsvloeistof, met name in pas gemengde baden. Zowel de Autodegas-functie die vóór aanvang van de reiniging wordt gebruikt als de Degas-functie voor speciale werkzaamheden kunnen handmatig worden geactiveerd. De eenheden hebben een geluiddempend kunststof omhulsel dat het verwarmingsproces versnelt en bij omkering als afdruipbak fungeert, alsmede een geïntegreerde vulniveau-indicator, cavitatiebestendige roestvrijstalen reinigingstanks en een knop aan de zijkant voor een eenvoudige verwijdering van de reinigingsvloeistof via het afvoerkanaal aan de achterzijde van de eenheid. Deze ultrasone eenheden zijn vooral geschikt voor het reinigen van laboratoriuminstrumenten, glazen, kunststoffen en metalen chirurgische en medische instrumenten en juwelen, brillen en elektronische componenten.
  • Het bedieningspaneel is duidelijk en gebruiksvriendelijk, en zo ontworpen dat er geen vloeistof in de elektronica kan binnendringen.
  • Het reinigingsproces kan onmiddellijk (handmatig of temperatuurgestuurd) worden geactiveerd en door de optionele droogloopbestendige verwarming worden ondersteund
  • De temperatuur is in stappen van 5 °C instelbaar op 30 tot 80 °C. De werkelijke en ingestelde temperaturen worden aangegeven door een LED (niet bij de S 10/H)
  • De LED toont de ingestelde reinigingsperiode en de resterende reinigingstijd
  • Automatische veiligheidsuitschakeling na 12 uur