Reinigingsmiddel voor ulltrasoonbaden
Leverancier: BRANSON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
000-020-104 000-020-204 000-020-304 000-020-404
142-2619EA 18 EUR
142-2619 142-3006 142-3007 142-3008
Reinigingsmiddel voor ulltrasoonbaden
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
GP II - universeel reinigingsmiddel.
Verwijdert algemene verontreinigingen, vingerafdrukken, stof, verpakkingsresiduen en lichte oliën en vetten van onderdelen in algemene productieomgevingen, machinewerkplaatsen, telecommunicatietoepassingen binnen de lichte industrie.
  • fosfaatvrij, niet-irriterend, alkalisch reinigingsmiddel
JC - juwelenreinigingsmiddel: fosfaatvrij, alkalisch reinigingsmiddel voor het reinigen van juwelen en edelmetalen. Verwijdert algemene verontreinigingen, stof, vingerafdrukken, oliën en oxidaties die zich bij normaal gebruik opMore Product Information