Accessories for ultrasonic Baths, Elmasonic x-tra
Leverancier: ELMA SCHMIDBAUER
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1001476 1001357 1001361 1001461 1004536
142-2227EA 0 EUR
142-2227 142-2223 142-2224 142-2226 ELMA1004536
Accessories for ultrasonic Baths, Elmasonic x-tra
Ultrasoonbaden
De baden van de X-tra-reeks hebben twee reinigingsniveaus. Powerclean voor een intensieve reiniging en Softclean voor een voorzichtige reiniging van gevoelige materialen. Door gebruik van cavitatie roestvrij staal hebben de baden een zeer lange levensduur, die nog eens wordt ondersteund door een garantie van 3 jaar.
  • Sweep-functie, voor een homogene ultrasoneverdeling
  • Extra oscillatiesystemen voor hoge prestaties
  • Hoog verwarmingsvermogen voor korte verwarmingstijden, droogloopbeveiliging
  • Snelle afvoer