Kleine flenzen met slangkoppeling
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20662500 20662510 20662511 20662516 20662517 20662518 20662519 20662521 20662522 20662523 20662806 20662807 20662808
185-2251EA 25.5 EUR
185-2251 185-2252 189-0032 185-2253 185-2254 181-0490 185-2256 185-2257 185-2258 185-2259 181-0154 181-0491 185-0000
Kleine flenzen met slangkoppeling
Fittingen en connectoren
These flanges are made from aluminium or plastic.
  • Snel aan te brengen en te verwijderen
  • Veilige, vacuümdichte aansluiting met optionele centreer- en klemringen
  • Er is een groot assortiment flenzen met slangkoppelingen voor slangen met allerlei binnendiameters leverbaar
For connecting pumps to vacuum hoses.