Klemringen voor kleine flensverbindingen
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20660000 20660001 20660002 20660003 20660010 20660011 20660012
185-1111EA 22.9 EUR
185-1111 185-1112 185-1113 185-1114 185-1121 185-1122 185-1123
Klemringen voor kleine flensverbindingen
Klemmen Klemmen voor algemeen gebruik
Voor het vastzetten en mechanisch inpersen van O-ringafdichtingen. Aluminium of roestvrijstaal, niet roestend.
  • Aluminium klemringen met vleugelmoer voor snel aanbrengen zonder gereedschap
  • Roestvrijstalen klemringen voor montage met inbusschroeven, voor toepassingen waarbij corrosie mogelijk is en een lage gasuitstoot en bijzonder schone omstandigheden vereist zijn
  • Systeemcomponenten voor een brede reeks aansluitingen