Membraanpompen
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20696080 696081 696082 696434 20738000 20731000 20731100 20732000 732001 20732200 20734000 734001 20736000 736001 738001 731001 731002 731102 732002 732202 734002 736002 738002 20721000 721001 721002 20730000 730002 743002 743001 741002 20741000 20743000 20744000
181-1580EA 1940 EUR
181-1580 181-1557 181-0016 181-0045 181-1082 181-1033 181-1034 181-1037 181-1038 181-1039 181-1061 181-1062 181-1065 181-1066 181-1083 181-0160 VACU731002 VACU731102 VACU732002 VACU732202 VACU734002 VACU736002 VACU738002 181-0241 181-0242 181-0243 181-0476 VACU730002 VACU743002 VACU743001 VACU741002 181-0477 181-0478 181-0437
Membraanpompen
Pompen Membraanvacuümpompen
Membraanpompen zijn mechanische vacuümpompen die zonder olie werken. Zij zijn gemakkelijk in het gebruik, verbruiken geen water en produceren bovendien geen afvalwater of afvalolie. Deze pompen worden gebruikt voor het verwijderen of overpompen van gassen in chemische of natuurkundige laboratoria. Zij zijn bijzonder veelzijdig.
  • Leverbaar in aluminium of chemisch resistente uitvoeringen
  • Grote keuze uit einddrukniveaus en pompcapaciteiten, hoge pompcapaciteiten zelfs bij lage drukniveaus
  • Onderhoudsvrije aandrijfeenheid, eenvoudig te onderhouden constructie,
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model MD 1 MD 1 MD 1 ME 16 MV 2 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT ME 8 NT MD 4 NT MD 4 NT MV 2 NT ME 4 NT ME 4 NT ME 4R NT MZ 2 NT MZ 2D NT ME 8 NT MD 4 NT MV 2 NT ME 1 ME 1 ME 2 NT ME 2 NT ME 16 NT MD 12 NT MV 10 NT
Environmentally Preferable
Aantal trappen 3 3 3 1 4 1 1 2 2 2 1 1 3 3 4 1 1 1 2 2 1 3 4 1 1 1 1 1 3 4
Debiet 20 20 20 200 37 67 63 37 37 38 122 122 55 55 37 67 67 63 37 38 122 55 37 12 11/14 33 33 273 55 173
Vacuüm 1,5 mbar 1,5 1,5 80 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 4 mbar 70 mbar 70 1 mbar 1 0,5 70 70 100 7 4 70 1 0,5 100 - 70 70 70 2 0,5
Einddruk (abs.) (mbar) 1,5 mbar 1,5 mbar 1,5 mbar 80 mbar 0,5 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 2 mbar 0,5 mbar 70 mbar 70 mbar 100 mbar 7 mbar 4 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar 100 mbar 100 mbar 70 mbar 70 mbar 70 mbar 2 mbar 0,5 mbar
Einddruk met gasballast
Beschermingsklasse IP 44 IP 42 IP 42 IP 20 IP 20 IP 40 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40 IP 40
Motorvermogen 0,08 kW 0,08 kW 0,39 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,18 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,25 kW 0,18 kW 0,04 kW 0,04 kW 0,18 kW
b×d×h 303×143×163 mm 303×143×163 mm 303×143×163 mm 470×222×294 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×198 mm 243×239×290 mm 243×239×198 mm 243×242×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 325×239×198 mm 247×121×145 mm 247×121×145 mm 243×211×198 mm 243×211×198 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm 554×260×359 mm
Gewicht 6,5 kg 6,5 kg 6,5 kg 23 kg 16,4 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 11 kg 11 kg 11,5 kg 11 kg 11,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 16,4 kg 5 kg 5 kg 10,2 kg 10,2 kg 30,6 kg 30,6 kg 30,6 kg
Eindvacuüm (abs.) 1,5 mbar 1,5 mbar <80 mbar 0,5 mbar
<70 mbar
100 mbar 7 mbar 4 mbar 4 mbar <70 mbar <70 mbar 2 mbar 2 mbar 0,5 mbar <0,18 mbar