VWR® VP 86, mini-membraanvacuümpompen en compressoren
Leverancier: VWR
Ratings:
Avg. Ratings: 5.0 (1 Review)
Total Ratings: 1
Avg. Ratings: 5.0 out of 5
Was this review helpful? Yes No
Yes: 3 No: 4 
thanatopraxie / thanatopracteur / Saint martin des champs (Morlaix)
Yes, I recommend
une pompe qui correspond a mon activité de thanatopraxie ,juste prendre l'option des tétines en plus gros pour nos tuyaux
VWR®
181-0067EA 236 EUR
181-0067 181-0068 181-0065
VWR® VP 86, mini-membraanvacuümpompen en compressoren
Pompen Membraanvacuümpompen
Drooglopende membraanpomp met één kop voor een breed scala aan laboratoriumtoepassingen. Het pompt, comprimeert en evacueert zonder media te beïnvloeden, d.w.z., media blijven onbesmet. Inclusief membraan met gepatenteerde spanningsoptimalisatie, waardoor de pompgrootte kleiner kan worden, waardoor de levensduur van het membraan wordt verlengd.
  • 100% olievrij pompen, dus media worden niet verontreinigd tijdens het pompen, evacueren of comprimeren
  • Voor neutrale tot licht agressieve gassen en dampen
  • Onderhoudsvrij, stille werking
* Debiet bij atmosferische druk.
Leveringsinformatie: De membraanpomp met thermische schakelaar en leidingaansluiting wordt geleverd met een EU-connector en gebruiksaanwijzing.